Cuivre (I) thiocyanate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Copper thiocyanate, Copper (I) rhodanide, Cuprous thiocyanate, Copper rhodanide
C3417-250G C3417-25G
TCIAC3417-250GEA 135 EUR InStock
TCIAC3417-250G TCIAC3417-25G
Cuivre (I) thiocyanate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Cuivre (I) thiocyanate
Formule: CCuNS
MW: 121,63 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010980
Numéro CAS: 1111-67-7
EINECS: 214-183-1
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,02669
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité