2-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
C3432-1G C3432-5G
TCIAC3432-1GEA 94.6 EUR InStock
TCIAC3432-1G TCIAC3432-5G
2-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BClO₃
Point de fusion: 115°C
Numéro MDL: MFCD06659858
Numéro CAS: 89694-46-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) 98.0 to 110.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité