Chloro(methyl)(phenyl)(vinyl)silane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C3434-5G C3434-25G
TCIAC3434-5GEA 63.8 EUR InStock
TCIAC3434-5G TCIAC3434-25G
Chloro(methyl)(phenyl)(vinyl)silane ≥98.0% (par GC)
Chloro(methyl)(phenyl)(vinyl)silane
Formule: C₉H₁₁ClSi
MW: 182,72 g/mol
Point d'ébullition: 80°C
Point d'éclair: 72°C
Numéro MDL: MFCD00053208
Numéro CAS: 17306-05-7
EINECS: 241-333-3
ONU: 2987
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5419327626fb9344cf511894aa2e3bca0a97635c&vid=5419327626fb9344cf511894aa2e3bca0a97635c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité