2-Chloropyrimidine-5-boronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAC3436-1GEA 64.9 EUR InStock
TCIAC3436-1G TCIAC3436-5G
2-Chloropyrimidine-5-boronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Chloropyrimidine-5-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₀H₁₄BClN₂O₂
MW: 240,494 g/mol
Numéro MDL: MFCD11856048
Numéro CAS: 1003845-08-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité