(3-Chloropropyl)tris(trimethylsilyloxy)silane ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(3-Chloropropyl)-1,1,1,5,5,5-hexamethyl-3-[(trimethylsilyl)oxy]trisiloxane, (3-Chloropropyl)tris(trimethylsiloxy)silane, 3-(3-Chloropropyl)-1,1,1,5,5,5-hexamethyl-3-((trimethylsilyl)oxy)trisiloxane
C3437-1G C3437-5G
TCIAC3437-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC3437-1G TCIAC3437-5G
(3-Chloropropyl)tris(trimethylsilyloxy)silane ≥96.0% (par GC)
(3-Chloropropyl)tris(trimethylsilyloxy)silane
Formule: C₁₂H₃₃ClO₃Si₄
MW: 373,18 g/mol
Point d'ébullition: 181°C
Point d'éclair: 85°C
Numéro MDL: MFCD00054781
Numéro CAS: 18077-31-1
EINECS: 241-985-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité