Curcumol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (3S,3aS,5S,6R,8aS)-5-Isopropyl-3-methyl-8-methyleneoctahydro-6H-3a,6-epoxyazulen-6-ol, (3S,3aS,5S,6R,8aS)-Octahydro-3-methyl-8-methylene-5-(1-methylethyl)-6H-3a,6-epoxyazulen-6-ol
C3439-10MG C3439-50MG
TCIAC3439-10MGEA 60.5 EUR InStock
TCIAC3439-10MG TCIAC3439-50MG
Curcumol ≥98.0% (par GC)
Curcumol
Formule: C₁₅H₂₄O₂
MW: 236,36 g/mol
Numéro MDL: MFCD00272163
Numéro CAS: 4871-97-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 141.0 to 145.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -36.0 to -39.5 deg (C=1, CHCL3)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité