3-Chloro-6-phenylpyridazine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C3440-1G C3440-5G
TCIAC3440-1GEA 92.4 EUR InStock
TCIAC3440-1G TCIAC3440-5G
3-Chloro-6-phenylpyridazine ≥98.0% (par GC)
3-Chloro-6-phenylpyridazine
Formule: C₁₀H₇ClN₂
MW: 190,6300 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075253
Numéro CAS: 20375-65-9
EINECS: 243-772-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aae4fa6fe34774344df0d2f990f4e6e711c1e3de&vid=aae4fa6fe34774344df0d2f990f4e6e711c1e3de&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 157.0 to 161.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité