Cucurbitacin B ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (R,E)-6-((2S,8S,9R,10R,13R,14S,16R,17R)-2,16-Dihydroxy-4,4,9,13,14-pentamethyl-3,11-dioxo-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)-6-hydroxy-2-methyl-5-oxohept-3-en-2-yl acetate
C3442-5MG C3442-25MG
TCIAC3442-5MGEA 167 EUR InStock
TCIAC3442-5MG TCIAC3442-25MG
Cucurbitacin B ≥98.0% (par HPLC)
Cucurbitacin B
Formule: C₃₂H₄₆O₈
MW: 558,71 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07778083
Numéro CAS: 6199-67-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,02614
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7c333f0b506b3db8844194e04db636d704e425c3&vid=7c333f0b506b3db8844194e04db636d704e425c3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Water max. 5.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité