Cytidine-5'-diphosphocholine sodium salt (CDP choline) ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: CDP-Choline, 2-(((((((2R,3S,4R,5R)-5-(4-Amino-2-oxopyrimidin-1(2H)-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methoxy)(hydroxy)phosphoryl)oxy)oxidophosphoryl)oxy)-N,N,N-trimethylethan-1-aminium, sodium salt(1:1), Citicoline sodium salt, CDP-choline sodium salt
C3445-1G C3445-5G
TCIAC3445-1GEA 52.8 EUR InStock
TCIAC3445-1G TCIAC3445-5G
Cytidine-5'-diphosphocholine sodium salt (CDP choline) ≥98.0% (par HPLC)
Cytidine-5'-diphosphocholine sodium salt (CDP choline)
Formule: C₁₄H₂₆N₄NaO₁₁P₂
MW: 510,31 g/mol
Point de fusion: 250°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00037486
Numéro CAS: 33818-15-4
EINECS: 251-689-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf20c3df2b5ad4424731dc2513a3d6aef8e77344&vid=bf20c3df2b5ad4424731dc2513a3d6aef8e77344&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 6.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité