Uréthane ≥98.0% (par GC, azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
C0028-25G C0028-500G C0028-100G
TCIAC0028-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC0028-25G TCIAC0028-500G TCIAC0028-100G
Uréthane ≥98.0% (par GC, azote total)
Uréthane
Formule: C₃H₇NO₂
MW: 89,09 g/mol
Point d'ébullition: 182 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 48…50 °C
Densité: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 92 °C
Numéro MDL: MFCD00007966
Numéro CAS: 51-79-6
EINECS: 200-123-1
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,09874
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd50b98ba048efab613f5bb1c878ea97fbd0c6c8&vid=cd50b98ba048efab613f5bb1c878ea97fbd0c6c8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 51.0 deg-C
pH 5.0 to 7.0 (50g/L, 25.0 deg-C)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité