L-Chicoric acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Chicoric acid, (2R,3R)-2,3-Bis[[(E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)acryloyl]oxy]succinic acid
C3450-10MG C3450-50MG
TCIAC3450-10MGEA 90.2 EUR InStock
TCIAC3450-10MG TCIAC3450-50MG
L-Chicoric acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
L-Chicoric acid
Formule: C₂₂H₁₈O₁₂
MW: 474,37 g/mol
Point de fusion: 206°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22683653
Numéro CAS: 70831-56-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b4eea27a5dde7424f01ac8744140473f63c8111f&vid=b4eea27a5dde7424f01ac8744140473f63c8111f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -360 to -400 deg (C=1, MeOH)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité