Cinobufagin ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Cinobufagine, 14,15beta-Epoxy-3beta,16beta-dihydroxy-5beta,20(22)-bufadienolide 16-Acetate, Cinobufagin
C3460-100MG C3460-25MG
TCIAC3460-100MGEA 555 EUR InStock
TCIAC3460-100MG TCIAC3460-25MG
Cinobufagin ≥98.0% (par HPLC)
Cinobufagin
Formule: C₂₆H₃₄O₆
MW: 442,55 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00058625
Numéro CAS: 470-37-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 213.0 to 217.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -3.0 to -4.0 deg (C=1, CHCL3)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité