(6-Chloro-1H-benzotriazol-1-yloxy)tripyrrolidinophosphonium Hexafluorophosphate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: ((6-Chloro-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)oxy)tri(pyrrolidin-1-yl)phosphonium hexafluorophosphate, TPTDP
C3461-5G C3461-25G
TCIAC3461-5GEA 41.8 EUR InStock
TCIAC3461-5G TCIAC3461-25G
(6-Chloro-1H-benzotriazol-1-yloxy)tripyrrolidinophosphonium Hexafluorophosphate ≥98.0% (par HPLC)
(6-Chloro-1H-benzotriazol-1-yloxy)tripyrrolidinophosphonium Hexafluorophosphate
Formule: C₁₈H₂₇ClF₆N₆OP₂
MW: 554,84 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD14560589
Numéro CAS: 893413-42-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=411c9c68233cbbb94bb36c7e653d0c28794298a4&vid=411c9c68233cbbb94bb36c7e653d0c28794298a4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité