FCCP ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C3463-10MG C3463-50MG C3463-250MG
TCIAC3463-10MGEA 22 EUR InStock
TCIAC3463-10MG TCIAC3463-50MG TCIAC3463-250MG
FCCP ≥95.0% (par GC)
FCCP
Formule: C₁₀H₅F₃N₄O
Numéro MDL: MFCD00009699
Numéro CAS: 370-86-5
EINECS: 206-730-8
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8f588e34768aef1215b6744da7298fb6bc71d0f5&vid=8f588e34768aef1215b6744da7298fb6bc71d0f5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité