3-(Chlorosulphonyl)benzoic acid ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
C3466-25G C3466-5G
TCIAC3466-25GEA 113 EUR InStock
TCIAC3466-25G TCIAC3466-5G
3-(Chlorosulphonyl)benzoic acid ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
3-(Chlorosulphonyl)benzoic acid
Formule: C₇H₅ClO₄S
Numéro MDL: MFCD00024877
Numéro CAS: 4025-64-3
EINECS: 223-692-8
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 96.0 %
Melting point 132.0 to 137.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité