Clemizole hydrochloride ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(4-Chlorobenzyl)-2-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzimidazole hydrochloride
C3468-25MG C3468-100MG
TCIAC3468-25MGEA 330 EUR InStock
TCIAC3468-25MG TCIAC3468-100MG
Clemizole hydrochloride ≥98.0% (par HPLC)
Clemizole hydrochloride
Formule: C₁₉H₂₀ClN₃·HCl
MW: 362,30 g/mol
Point de fusion: 241°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00051435
Numéro CAS: 1163-36-6
EINECS: 214-605-4
Merck Index: 14,02346
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6989a2468b4622fbc4bb761d7024c5d54622f146&vid=6989a2468b4622fbc4bb761d7024c5d54622f146&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 11.00 to 12.00 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité