N-Carbobenzoxy-1,10-diaminodecane hydrochloride ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-Benzyloxycarbonyl-1,10-diaminodecane hydrochloride, Benzyl N-(10-Aminodecyl)carbamate hydrochloride, N-(10-Aminodecyl)carbamic acid Benzyl ester hydrochloride, N-Cbz-1,10-diaminodecane hydrochloride
C3471-1G C3471-5G
TCIAC3471-1GEA 81.4 EUR InStock
TCIAC3471-1G TCIAC3471-5G
N-Carbobenzoxy-1,10-diaminodecane hydrochloride ≥98.0% (par HPLC)
N-Carbobenzoxy-1,10-diaminodecane hydrochloride
Formule: C₁₈H₃₀N₂O₂·HCl
MW: 342,91 g/mol
Numéro MDL: MFCD08272290
Numéro CAS: 1051420-13-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f90115c2d51efe9588229fddec07782f6a6bbfa4&vid=f90115c2d51efe9588229fddec07782f6a6bbfa4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 175.0 to 179.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité