Carnosic acid ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (4aR,10aS)-5,6-Dihydroxy-7-isopropyl-1,1-dimethyl-1,2,3,4,4a,9,10,10a-octahydrophenanthrene-4a-carboxylic acid
C3477-20MG C3477-100MG
TCIAC3477-20MGEA 60.5 EUR InStock
TCIAC3477-20MG TCIAC3477-100MG
Carnosic acid ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Carnosic acid
Formule: C₂₀H₂₈O₄
MW: 332,44 g/mol
Point de fusion: 190°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD02259459
Numéro CAS: 3650-09-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e17a6ae9b1caa68c02e2d0baa1783cfe85c99f8e&vid=e17a6ae9b1caa68c02e2d0baa1783cfe85c99f8e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D +182 to +195 deg (C=1, MeOH)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité