Cobalt naphthenate (Co ∼ 8%)
Fournisseur: TCI
Danger
C3480-25G C3480-500G
TCIAC3480-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC3480-25G TCIAC3480-500G
Cobalt naphthenate (Co ∼ 8%)
Cobalt naphthenate
Formule: C₂₂H₁₄CoO₄
Point d'éclair: 48°C
Numéro MDL: MFCD02094763
Numéro CAS: 61789-51-3
EINECS: 263-064-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Gray to Dark purple to Black clear liquid to cloudy liquid
Cobalt 7.5 to 8.4 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité