4-(9H-Carbazol-9-yl)benzaldehyde ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 9-(4-Formylphenyl)-9H-carbazole
C3481-1G C3481-5G
TCIAC3481-1GEA 68.2 EUR InStock
TCIAC3481-1G TCIAC3481-5G
4-(9H-Carbazol-9-yl)benzaldehyde ≥96.0% (par GC)
4-(9H-Carbazol-9-yl)benzaldehyde
Formule: C₁₉H₁₃NO
MW: 271,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD19441374
Numéro CAS: 110677-45-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 156.0 to 160.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité