Carboxin ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
C3482-25G C3482-5G
TCIAC3482-25GEA 377 EUR InStock
TCIAC3482-25G TCIAC3482-5G
Carboxin ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Carboxin
Formule: C₁₂H₁₃NO₂S
MW: 235,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00055403
Numéro CAS: 5234-68-4
EINECS: 226-031-1
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,01827
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 89.0 to 93.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité