Acide 4-chloro-3-iodobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C3484-1G C3484-5G
TCIAC3484-1GEA 22 EUR InStock
TCIAC3484-1G TCIAC3484-5G
Acide 4-chloro-3-iodobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4-chloro-3-iodobenzoïque
Formule: C₇H₄ClIO₂
Numéro MDL: MFCD00079732
Numéro CAS: 42860-04-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 216.0 to 220.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité