Anhydride 3-chlorophtalique ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C3489-25G C3489-5G
TCIAC3489-25GEA 131 EUR InStock
TCIAC3489-25G TCIAC3489-5G
Anhydride 3-chlorophtalique ≥98.0% (par GC)
Anhydride 3-chlorophtalique
Formule: C₈H₃ClO₃
Point d'ébullition: 170°C
Numéro MDL: MFCD00023107
Numéro CAS: 117-21-5
EINECS: 204-179-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 96.0 %
Melting point 126.0 to 130.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité