2-Chloroquinoxaline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C3492-1G C3492-5G
TCIAC3492-1GEA 41.8 EUR InStock
TCIAC3492-1G TCIAC3492-5G
2-Chloroquinoxaline ≥98.0% (par GC)
2-Chloroquinoxaline
Formule: C₈H₅ClN₂
Point d'ébullition: 100°C
Numéro MDL: MFCD00043907
Numéro CAS: 1448-87-9
EINECS: 215-905-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité