3-Chloro-4-methylbenzaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(5,6,6-Trimethyl-2-norbornyl)-cyclohexanol, isobornylcyclohexanol, 2-Chloro-4-formyltoluene
C3499-1G C3499-5G
TCIAC3499-1GEA 30.8 EUR InStock
TCIAC3499-1G TCIAC3499-5G
3-Chloro-4-methylbenzaldehyde ≥98.0% (par GC)
3-Chloro-4-methylbenzaldehyde
Formule: C₈H₇ClO
MW: 154,593 g/mol
Point d'ébullition: 232°C
Point de fusion: 30°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06411284
Numéro CAS: 3411-03-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité