Schisandrin A ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (6R,7S,12aR)-5,6,7,8-Tetrahydro-1,2,3,10,11,12-hexamethoxy-6,7-dimethyldibenzo[a,c]cyclooctene, Schizandrin A, Deoxyschizandrin, Deoxyschisandrin
C3501-100MG C3501-25MG
TCIAC3501-100MGEA 460 EUR InStock
TCIAC3501-100MG TCIAC3501-25MG
Schisandrin A ≥98.0% (par GC)
Schisandrin A
Formule: C₂₄H₃₂O₆
MW: 416,51 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09026934
Numéro CAS: 61281-38-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 112.0 to 116.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité