Clevidipine ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-((Butyryloxy)methyl) 5-methyl 4-(2,3-dichlorophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, 4-(2,3-Dichlorophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylic Aicd 3-[(Butyryloxy)methyl] 5-Methyl ester, 3-[(Butyryloxy)methyl] 5-Methyl 4-(2,3-Dichlorophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
C3503-1G C3503-250MG
TCIAC3503-1GEA 345 EUR InStock
TCIAC3503-1G TCIAC3503-250MG
Clevidipine ≥98.0% (par HPLC)
Clevidipine
Formule: C₂₁H₂₃Cl₂NO₆
MW: 456,32 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00940070
Numéro CAS: 167221-71-8
Merck Index: 14,02352
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %
Melting point 141.0 to 145.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité