Chlorprothixene ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
C3505-250MG C3505-1G C3505-5G
TCIAC3505-250MGEA 17.6 EUR InStock
TCIAC3505-250MG TCIAC3505-1G TCIAC3505-5G
Chlorprothixene ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorprothixene
Formule: C₁₈H₁₈ClNS
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00869180
Numéro CAS: 113-59-7
EINECS: 204-032-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,02188
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité