Scutellareine ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4',5,6,7-Tetrahydroxyflavone, 5,6,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one
C3507-10MG C3507-50MG
TCIAC3507-10MGEA 126 EUR InStock
TCIAC3507-10MG TCIAC3507-50MG
Scutellareine ≥95.0% (par HPLC)
Scutellareine
Formule: C₁₅H₁₀O₆
MW: 286,24 g/mol
Point de fusion: 347°C
Numéro MDL: MFCD00017692
Numéro CAS: 529-53-3
Merck Index: 14,08412
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité