5-Chlorobenzoxazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C3509-5G C3509-25G
TCIAC3509-5GEA 47.3 EUR InStock
TCIAC3509-5G TCIAC3509-25G
5-Chlorobenzoxazole ≥98.0% (par GC)
5-Chlorobenzoxazole
Formule: C₇H₄ClNO
Point d'ébullition: 114°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00216939
Numéro CAS: 17200-29-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité