Cerium(III) bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide Cerium(III) salt, Cerium(III) triflimide
C3516-1G C3516-5G
TCIAC3516-1GEA 82.5 EUR InStock
TCIAC3516-1G TCIAC3516-5G
Cerium(III) bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Cerium(III) bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Formule: C₆CeF₁₈N₃O₁₂S₆
MW: 980,52 g/mol
Numéro CAS: 1046099-39-1
ONU: 1759
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité