4-Chloro-6-(4-chlorophenyl)-2-phenylpyrimidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C3518-200MG C3518-1G
TCIAC3518-200MGEA 37.4 EUR InStock
TCIAC3518-200MG TCIAC3518-1G
4-Chloro-6-(4-chlorophenyl)-2-phenylpyrimidine ≥98.0% (par GC)
4-Chloro-6-(4-chlorophenyl)-2-phenylpyrimidine
Formule: C₁₆H₁₀Cl₂N₂
Numéro MDL: MFCD30536778
Numéro CAS: 1354749-13-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 129.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité