Acide 3-chlorosalicylíque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C3522-1G C3522-5G
TCIAC3522-1GEA 38.5 EUR InStock
TCIAC3522-1G TCIAC3522-5G
Acide 3-chlorosalicylíque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 3-chlorosalicylíque
Formule: C₇H₅ClO₃
MW: 172,57 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010390
Numéro CAS: 1829-32-9
EINECS: 217-379-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 182.0 to 186.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité