1-(2-Chloroethoxy)-4-nitrobenzene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C3523-1G C3523-5G
TCIAC3523-1GEA 53.9 EUR InStock
TCIAC3523-1G TCIAC3523-5G
1-(2-Chloroethoxy)-4-nitrobenzene ≥98.0% (par GC)
1-(2-Chloroethoxy)-4-nitrobenzene
Formule: C₈H₈ClNO₃
Point d'ébullition: 206°C
Numéro MDL: MFCD00674505
Numéro CAS: 3383-72-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité