2-Chloro-4,6-di(naphthalen-1-yl)-1,3,5-triazine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Chloro-4,6-di(1-naphthyl)-1,3,5-triazine
C3525-1G C3525-200MG
TCIAC3525-1GEA 231 EUR InStock
TCIAC3525-1G TCIAC3525-200MG
2-Chloro-4,6-di(naphthalen-1-yl)-1,3,5-triazine ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-4,6-di(naphthalen-1-yl)-1,3,5-triazine
Formule: C₂₃H₁₄ClN₃
MW: 367,84 g/mol
Numéro CAS: 78941-32-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 148.0 to 152.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité