3-(4'-Chlorophenyl)propanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(4-Chlorophenyl)propan-1-ol
C3527-1G C3527-5G
TCIAC3527-1GEA 36.3 EUR InStock
TCIAC3527-1G TCIAC3527-5G
3-(4'-Chlorophenyl)propanol ≥98.0% (par GC)
3-(4'-Chlorophenyl)propanol
Formule: C₉H₁₁ClO
MW: 170,64 g/mol
Point d'ébullition: 114°C
Numéro MDL: MFCD00831102
Numéro CAS: 6282-88-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité