2-Chloro-4-pyridineboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Chloropyridine-4-boronic acid pinacol ester, 2-(2-Chloro-4-pyridyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-Chloro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 2-Chloropyridine-4-boronic acid Pinacol ester
C3529-1G C3529-5G
TCIAC3529-1GEA 36.3 EUR InStock
TCIAC3529-1G TCIAC3529-5G
2-Chloro-4-pyridineboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₁H₁₅BClNO₂
MW: 239,51 g/mol
Numéro MDL: MFCD04039870
Numéro CAS: 458532-84-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité