1-Chloro-2-propanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Chloropropan-2-ol, Propylene chlorohydrin, Chloropropanol
C3533-1G C3533-5G
TCIAC3533-1GEA 60.5 EUR InStock
TCIAC3533-1G TCIAC3533-5G
1-Chloro-2-propanol ≥98.0% (par GC)
1-Chloro-2-propanol
Formule: C₃H₇ClO
MW: 94,54 g/mol
Point d'ébullition: 132°C
Point d'éclair: 52°C
Numéro MDL: MFCD00004530
Numéro CAS: 127-00-4
ONU: 2611
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,07851
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité