Cyanomethyl Methyl(phenyl)carbamodithioate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Methyl(phenyl)carbamodithioic acid Cyanomethyl ester
C3534-1G C3534-5G
TCIAC3534-1GEA 129 EUR InStock
TCIAC3534-1G TCIAC3534-5G
Cyanomethyl Methyl(phenyl)carbamodithioate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Cyanomethyl Methyl(phenyl)carbamodithioate
Formule: C₁₀H₁₀N₂S₂
MW: 222,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD16038113
Numéro CAS: 76926-16-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité