Cambinol ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: CAmbinol, 5-[(2-Hydroxy-1-naphthyl)methyl]-6-phenyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone, 5-[(2-Hydroxynaphthalen-1-yl)methyl]-6-phenyl-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidin-4(1H)-one, NSC 112546
C3535-5MG C3535-25MG
TCIAC3535-5MGEA 161 EUR InStock
TCIAC3535-5MG TCIAC3535-25MG
Cambinol ≥98.0% (par HPLC)
Cambinol
Formule: C₂₁H₁₆N₂O₂S
MW: 360,43 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09057543
Numéro CAS: 14513-15-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité