Calcifediol monohydrate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (S,Z)-3-((E)-2-((1R,3aS,7aR)-1-((R)-6-Hydroxy-6-methylheptan-2-yl)-7a-methylhexahydro-1H-inden-4(2H)-ylidene)ethylidene)-4-methylenecyclohexanol hydrate, 25-Hydroxyvitamin D3
C3537-10MG C3537-50MG
TCIAC3537-10MGEA 184 EUR InStock
TCIAC3537-10MG TCIAC3537-50MG
Calcifediol monohydrate ≥98.0% (par HPLC)
Calcifediol monohydrate
Formule: C₂₇H₄₄O₂·H₂O
MW: 400,65 g/mol
Numéro MDL: MFCD08600001
Numéro CAS: 63283-36-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Carbon) 75.50 to 80.00 %
Water 3.0 to 5.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité