3-Fluoro-4-cyanophenyl-4-ethylbenzoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Cyano-3-fluorophenyl 4-Ethylbenzoate, 4-Ethylbenzoic acid 4-Cyano-3-fluorophenyl ester
C3540-25G C3540-5G
TCIAC3540-25GEA 251 EUR InStock
TCIAC3540-25G TCIAC3540-5G
3-Fluoro-4-cyanophenyl-4-ethylbenzoate ≥98.0% (par GC)
3-Fluoro-4-cyanophenyl-4-ethylbenzoate
Formule: C₁₆H₁₂FNO₂
MW: 269,275 g/mol
Numéro MDL: MFCD00689047
Numéro CAS: 86776-50-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité