7-Chlorothieno[3,2-b]pyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C3541-1G C3541-5G
TCIAC3541-1GEA 57.2 EUR InStock
TCIAC3541-1G TCIAC3541-5G
7-Chlorothieno[3,2-b]pyridine ≥98.0% (par GC)
7-Chlorothieno[3,2-b]pyridine
Formule: C₇H₄ClNS
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08448161
Numéro CAS: 69627-03-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité