5-Cyanouracil ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
C3542-1G C3542-5G
TCIAC3542-1GEA 79.2 EUR InStock
TCIAC3542-1G TCIAC3542-5G
5-Cyanouracil ≥98.0% (par HPLC)
5-Cyanouracil
Formule: C₅H₃N₃O₂
Numéro MDL: MFCD00051958
Numéro CAS: 4425-56-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité