2-Chloro-4,6-bis(9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-yl)-1,3,5-triazine ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
C3543-1G C3543-5G
TCIAC3543-1GEA 114 EUR InStock
TCIAC3543-1G TCIAC3543-5G
2-Chloro-4,6-bis(9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-yl)-1,3,5-triazine ≥98.0% (sur base azote total)
2-Chloro-4,6-bis(9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-yl)-1,3,5-triazine
Formule: C₃₃H₂₆ClN₃
MW: 500,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD30471507
Numéro CAS: 1459162-69-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité