Clodinafop-propargyl ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (R)-2-[4-(5-Chloro-3-fluoro-2-pyridinyloxy)phenoxy]propanoic acid 2-Propynyl ester, 2-Propynyl (R)-2-[4-(5-Chloro-3-fluoro-2-pyridinyloxy)phenoxy]propanoate
C3552-5G C3552-25G
TCIAC3552-5GEA 84.7 EUR InStock
TCIAC3552-5G TCIAC3552-25G
Clodinafop-propargyl ≥98.0% (sur base azote total)
Clodinafop-propargyl
Formule: C₁₇H₁₃ClFNO₄
MW: 349,74 g/mol
Numéro MDL: MFCD01632328
Numéro CAS: 105512-06-9
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,02370
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +45.0 to +50.0 deg (C=2, Acetone)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité