4-Cyano-3-fluorophenyl 4-Propylbenzoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Cyano-3-fluorophenyl 4-propylbenzoate, 4-Propylbenzoic acid 4-Cyano-3-fluorophenyl ester
C3554-1G C3554-5G
TCIAC3554-1GEA 26.4 EUR InStock
TCIAC3554-1G TCIAC3554-5G
4-Cyano-3-fluorophenyl 4-Propylbenzoate ≥98.0% (par GC)
4-Cyano-3-fluorophenyl 4-Propylbenzoate
Formule: C₁₇H₁₄FNO₂
MW: 283,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD06797522
Numéro CAS: 86776-51-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité