Chlorotrihexylsilane ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C3556-5ML C3556-25ML
TCIAC3556-5MLEA 44 EUR InStock
TCIAC3556-5ML TCIAC3556-25ML
Chlorotrihexylsilane ≥95.0% (par GC)
Chlorotrihexylsilane
Formule: C₁₈H₃₉ClSi
MW: 319,05 g/mol
Point d'ébullition: 154°C
Numéro MDL: MFCD00000510
Numéro CAS: 3634-67-1
EINECS: 222-851-9
ONU: 2987
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité