1-Chloroadamantane ≥99.5% (par GC), purifié par sublimation
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAC3557-1GEA 119 EUR InStock
TCIAC3557-1G
1-Chloroadamantane ≥99.5% (par GC), purifié par sublimation
1-Chloroadamantane
Formule: C₁₀H₁₅Cl
MW: 170,68 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075627
Numéro CAS: 935-56-8
EINECS: 213-305-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité