5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
C3559-1G C3559-5G
TCIAC3559-1GEA 60.5 EUR InStock
TCIAC3559-1G TCIAC3559-5G
5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde ≥98.0% (par GC)
5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formule: C₉H₁₁ClN₂O
MW: 220,65 g/mol
Numéro MDL: MFCD00100755
Numéro CAS: 947-95-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 143.0 to 148.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité